Få mere at vide
Gilac™ Hvidt firkantet bassin
Beskrivelse
- Håndvask egnet til fødevarekontakt
- Meget holdbar og kemikaliebestandig
- Let at rengøre
- Indlejring uden sugeeffekt
- Støbt fælg gør den nem at få fat i
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Opbevaringsbalje |
| Materiale | LDPE |
| Farve | Hvid |
| Form | Firkant |
| Kapacitet (engelsk) | 1,8 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 7 l |
| Dimensioner (L x B x H) | 300 x 300 x 130 mm |
| Længde (engelsk) | 11,8 tommer |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Bredde (engelsk) | 11,8 tommer |
| Vis mere |