Få mere at vide
Gilac™ Hvidt firkantet bassin
Beskrivelse
- Håndvask egnet til fødevarekontakt
- Meget holdbar og kemikaliebestandig
- Let at rengøre
- Indlejring uden sugeeffekt
- Støbt fælg gør den nem at få fat i
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Opbevaringsbalje |
| Materiale | LDPE |
| Farve | Hvid |
| Form | Firkant |
| Kapacitet (engelsk) | 1,2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 4,5 l |
| Certificeringer/compliance | Overholdelse af fødevarekontakt |
| Dimensioner (L x B x H) | 260 x 260 x 110 mm |
| Længde (engelsk) | 10,2 tommer |
| Længde (metrisk) | 260 mm |
| Vis mere |