Få mere at vide
Gilac™ Hvidt firkantet bassin
Beskrivelse
- Håndvask egnet til fødevarekontakt
- Meget holdbar og kemikaliebestandig
- Let at rengøre
- Indlejring uden sugeeffekt
- Støbt fælg gør den nem at få fat i
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Opbevaringsbalje |
| Materiale | LDPE |
| Farve | Hvid |
| Form | Firkant |
| Kapacitet (engelsk) | 3,2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 12 l |
| Certificeringer/compliance | Food Contact Certificeret |
| Længde (engelsk) | 15,4 tommer. |
| Længde (metrisk) | 390 mm |
| Bredde (engelsk) | 15,4 tommer. |
| Vis mere |