Få mere at vide
Gilac™ Hvidt firkantet bassin
Artikelnummer. 11728511
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
3 l
4,5 l
7 l
10 l
12 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11728511 3 l
13469888 1 l
13479888 4,5 l
13489888 7 l
13499888 10 l
13409898 12 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11728511 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G605821
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.52 DKK
    44.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.20 DKK
    29% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-12-2026
White Square Basin egnet til fødevarekontakt giver opbevaring med fremragende mekanisk og kemisk modstandsdygtighed i laboratoriet. Meget holdbar, nem at rengøre og kemisk resistent. Nem at lagerføre, da de er indlejrbare.
  • Håndvask egnet til fødevarekontakt
  • Meget holdbar og kemikaliebestandig
  • Let at rengøre
  • Indlejring uden sugeeffekt
  • Støbt fælg gør den nem at få fat i
Tekniske data
Type Opbevaringsbalje
Materiale LDPE
Farve Hvid
Form Firkant
Kapacitet (engelsk) 0,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 3 l
Certificeringer/compliance Overholdelse af fødevarekontakt
Længde (engelsk) 8,7 tommer
Længde (metrisk) 220 mm
Bredde (engelsk) 8,7 tommer
Bredde (metrisk) 220 mm
Højde (engelsk) 3,7 tommer
Højde (metrisk) 95 mm
Vægt (engelsk) 7,41 oz.
Vægt (metrisk) 0.21 kg