Få mere at vide
White Spirit vp Til laboratoriebrug, Chem Lab
Artikelnummer. 12155660
Skift visning
Mængde:
5 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12155660 5 L Hver
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 12155660 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL00.2302.5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 DKK
    387.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 164.68 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Tekniske data
CAS 8052-41-3
Kogeområde 150 til 196 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.78 g/mL
Flammepunkt 36 °C
Emballage Polyethylen
Molekylær formel C8H15BrO2
Mængde 5 L
InChI nøgle IMSPZLCTPSXORJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)OCCCCCCBr
IUPAC navn 6-bromhexylacetat
Molekylvægt (g/mol) 223.11
Grad Meget ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • White Spirit v.p.
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: white spirit