Få mere at vide
Gosselin™ Hvide prøvebeholdere med rød låg
Artikelnummer. 15458834
Kapacitet (metrisk):
125 ml
180 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 264
Pakke med 380
Artikelnummer. 15458834
Brand: Gosselin™ TP52C023
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CORNING GOSSELIN™ Lige beholder, prøvehætteglas, PP kommer i forskellige størrelser og mængder og fås sterile og ikke-sterile.
  • Klar og brudsikker polypropylen (PP)
  • Fås i forskellige størrelser og mængder
  • Farvekodede skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Prøvekrukke
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polypropylen
Form Lige
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Lukningsfarve Rød
Lukketype Skruelåg
Farve Hvid
Mærke Ingen etiket
nr. pr. sag 380/Cs.
nr. pr. pakke 380/Pk.