Få mere at vide
3M™ Hvide engangsovertræksdragter af polypropylen, 4500-serien
Artikelnummer. 13463686 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Højde (engelsk):
64 til 67 tommer.
66 til 69 tommer.
69 til 71 tommer.
70 til 74 tommer.
73 til 76 tommer.
76 til 78 tommer.
78 til 81 tommer.
Højde (metrisk):
164 til 170 cm
167 til 176 cm
174 til 181 cm
179 til 187 cm
186 til 194 cm
194 til 200 cm
200 til 206 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Højde (engelsk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
13463686 Større 69 til 71 tommer. 174 til 181 cm Pakke med 20
13403696 4X-stor 78 til 81 tommer. 200 til 206 cm Pakke med 20
13443686 Lille 64 til 67 tommer. 164 til 170 cm Pakke med 20
13483686 2X-stor 73 til 76 tommer. 186 til 194 cm Pakke med 20
13453686 Medium 66 til 69 tommer. 167 til 176 cm Pakke med 20
13493686 3X-Large 76 til 78 tommer. 194 til 200 cm Pakke med 20
13473686 X-Large 70 til 74 tommer. 179 til 187 cm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 13463686 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000089592
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    952.00 DKK
    682.35 DKK / Pakke med 20
    Spare 269.65 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsbetræk af polypropylen giver beskyttelse i kategori 1 i ikke-farlige applikationer
CE Simple, kategori 1 overtræksdragt er designet til gør-det-selv-brug i hjemmet, let industriel rengøring og vedligeholdelsesapplikationer eller miljøer, hvor hygiejne og renlighed er vigtig.
  • Fremragende økonomisk løsning til at holde brugeren ren og tør
  • Velegnet til ikke-farlige applikationer
  • Åndbar og let beskyttelse
  • Stærkt, slidstærkt 45 gsm polypropylenstof
  • Stormklap over lynlås
  • Elastik hætte, manchetter, ankler og talje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttende overalls
Størrelse Større
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hætte type 2-panel
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Serged
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse Kategori I
Model- 4500W
Størrelse (engelsk) Bryst 39 til 43 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 100 til 108 cm
Til brug med (applikation) Til husholdningsbrug, let industriel rengøring og vedligeholdelsesapplikationer eller miljøer
Højde (engelsk) 69 til 71 tommer.
Højde (metrisk) 174 til 181 cm