Få mere at vide
3M™ Hvide engangsovertræksdragter af polypropylen, 4500-serien
Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Højde (engelsk):
64 til 67 tommer.
66 til 69 tommer.
69 til 71 tommer.
70 til 74 tommer.
73 til 76 tommer.
76 til 78 tommer.
78 til 81 tommer.
Højde (metrisk):
164 til 170 cm
167 til 176 cm
174 til 181 cm
179 til 187 cm
186 til 194 cm
194 til 200 cm
200 til 206 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
CE Simple, kategori 1 overtræksdragt er designet til gør-det-selv-brug i hjemmet, let industriel rengøring og vedligeholdelsesapplikationer eller miljøer, hvor hygiejne og renlighed er vigtig.
- Fremragende økonomisk løsning til at holde brugeren ren og tør
- Velegnet til ikke-farlige applikationer
- Åndbar og let beskyttelse
- Stærkt, slidstærkt 45 gsm polypropylenstof
- Stormklap over lynlås
- Elastik hætte, manchetter, ankler og talje
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttende overtræksdragt |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hætte type | 2-panel |
| Vis mere |