Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Control Large Multifold 1-lags papirhåndklæder 6669, 15 pakker
Description
15 pakker x 240 hvide, 1 lags ark (3.600 i alt) En clips af store flerfoldede papirservietter indeholder 240 Z foldede håndklæder Effektive, store foldede papirservietter til pålidelig daglig håndtørring; Designet til at dispensere et papirhåndklæde ad gangen, understøtter hygiejnestandarder og effektive omkostninger ved brug Effektiv og effektiv håndtørring, der skaber mindre spild takket være Airflex Teknologi i disse papirhåndklæder Disse papirhåndklæder er FSC og europæisk miljømærke certificeret til håndhygiejne med miljøgaranti. Fødevarekontakt certificeret Kompatibel med en række forskellige Kimberly-Clark papirhåndklæde dispensere Løft din toiletoplevelse med pålidelige og velkendte Scott Kontrol vaskerumsløsninger, designet til at understøtte overholdelseskontrol og hjælpe dig med at stoppe spredningen af bakterier på arbejdspladsen. Scott Control store flerfoldede papirservietter er effektive engangshåndklæder, designet til pålidelig daglig håndtørring. multifold håndklæder, eller Z fold papirhåndklæder, som de også kaldes, er designet til at dispensere et papirhåndklæde ad gangen. Denne metode til dispensering af et enkelt ark er designet til at forbedre håndhygiejnen ved at minimere risikoen for kontaminering ved håndtørring, da brugeren kun rører ved det ark, de bruger. Udlevering af et papirhåndklæde ad gangen er også designet til at forbedre omkostningerne ved brug, da brugeren kun tager de håndklæder, de har brug for, når de tørrer hænder. Vores berøringsfri dispensere reducerer risikoen for krydskontaminering. Disse store foldede papirhåndklæder har vores unikke Airflex Teknologi, der resulterer i hurtigere absorberingsevne for mere hygiejnisk håndtørring, samtidig med at du bruger mindre og skaber mindre affald, hvilket hjælper dig med at få mere for dit forbrug, samtidig med at hygiejnen på arbejdspladsen forbedres. Disse store papirhåndklæder har kompressionsteknologi for øget bæredygtighed gennem reduceret opbevaring og transport. Disse Kimberly-Clark papirhåndklæder er kompatible med en række af papirhåndklædedispensere: Aquarius dispensere i hvid eller sort (produktkoder 6945 og 7171), en dispenser med høj kapacitet (kode 9962) og en dispenser i rustfrit stål med høj billedkvalitet (kode 8971). De store håndklæder er FSC og European Ecolabel certificeret til miljøsikring og er også fødevarekontaktcertificeret. Et klip af Scott Control multifold papirservietter indeholder 240 Z fold håndklæder. Hvert stort papirhåndklæde måler 31,8 cm x 20 cm og er 1 lag. 15 pakker x 240 hvide, 1 lags ark (3.600 i alt)
Specifications
Specifications
| Produkttype | Foldet håndklæde |
| Længde (engelsk) | 1.77 ft. |
| Længde (metrisk) | 54 cm |
| Bredde (engelsk) | 1.31 ft. |
| Bredde (metrisk) | 40 cm |
| Materiale | AIRFLEX stof |
| Basisvægt | 6.3 kg (13.86 lb.) |
| Certificeringer/compliance | EU-miljømærke |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B) | 315 x 200 mm |
| Show More |