Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Slimfold Håndklæder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11715254
Dimensioner (L x B):
295 x 190 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Artikelnummer. 11715254
Brand: Kimberly-Clark™ 5856
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Håndklæder med høj kapacitet til toiletter med stor trafik. Scott™ Slimfold Håndklæder udleveres individuelt for at fremme hygiejnen og reducere spild.
  • Leveres i pakker med 16 x 110 hvide, 1 lags ark (1.760 i alt)
  • Unikt design passer til de mest trange rum i eller uden for toilettet
  • Enestående Airflex™ teknologi giver overlegen styrke, blødhed og absorberingsevne
  • Flerfoldede håndklæder doseres et ad gangen, hvilket reducerer spild og holder genopfyldningsfrekvensen og omkostningerne på et minimum
  • Kompatibel med Aquarius™ Slimfold Foldet håndklæde dispenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Håndklæde
Længde (engelsk) 11,6''
Længde (metrisk) 295 mm
Bredde (engelsk) 7,5 tommer
Bredde (metrisk) 190 mm
Materiale AIRFLEX stof
Basisvægt 4 kg (8.8 lb.)
Certificeringer/compliance ISO 14001, ISO 9001
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 295 x 190 mm
Format M-fold
Til brug med (applikation) Til brug i små toiletter eller områder med stor brug, hvor flere dispensere kan installeres, hvor det er nødvendigt;
Til brug med (udstyr) Aquarius™ Slimfold Foldet håndklæde dispenser
Emballagemængde 16 Pk.
Ply 1-ply
Størrelse Medium