Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Kontrol udskylbare, foldede 1-lags papirhåndklæder 6659, 15 pakker
Artikelnummer. 12698855
Skift visning
Dimensioner (L x B):
210 x 215 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12698855 210 x 215 mm Pakke med 15
1 options
Artikelnummer. 12698855 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 6659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.00 DKK
    590.07 DKK / Pakke med 15
    Spare 544.93 DKK
    48% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Ideel til brug i områder, hvor håndklæder skal kunne skylles. Hurtigt dispergerende papirhåndklæder lavet med Safe Flush Technology reducerer spild og blokeringer.
15 pakker x 322 hvide papirhåndklæder (4.830 i alt) Et klip med Scott Control Flushable Folded Håndklæder indeholder 322 hvide, 1-lags, foldede papirservietter. Disse hurtigspredende engangshåndklæder er lavet med Safe Flush Technology og er ideelle til brug i områder, hvor papirservietter skal kunne skylles. Airflex Teknologi i alle papirhåndklæder resulterer i overlegen sugeevne, så du bruger mindre og spilder mindre. Disse skyllebare håndklæder er europæisk miljømærket og FSC certificeret til håndhygiejne med miljøgaranti. Fødevarekontakt certificeret Kompatibel med en række forskellige Kimberly-Clark foldede håndklædedispensere designet til at levere enkeltarkdispensering, hvilket reducerer spild og blokeringer Forøg din toiletoplevelse med pålidelige og velkendte Scott Kontrol vaskerumsløsninger, designet til at understøtte overholdelseskontrol og hjælpe dig med at stoppe spredningen af bakterier på arbejdspladsen. Scott Control Flushable Folded Hand Towels er hurtigt dispergerende engangspapirservietter lavet med Safe Flush Technology, ideel til brug i områder, hvor håndklæder skal kunne skylles, eller når der er risiko for, at de skylles ud. Enestående Airflex teknologi sikrer, at hver letvægts enkeltlags papirserviet er absorberende og stærk, så du bruger mindre og spilder mindre. De sammenfoldede håndklæder er designet til at dispensere et papirhåndklæde ad gangen. Denne enkeltarksdispenseringsmetode er designet til at forbedre håndhygiejnen ved at minimere risikoen for kontaminering ved håndtørring, da brugeren kun rører det håndklæde, de bruger. Udlevering af et papirhåndklæde ad gangen er også designet til at reducere spild, blokeringer og genopfyldningsfrekvens, hvilket giver ekstraordinære omkostninger ved brug. Scott Control Flushable foldede håndklæder er kompatible med en række forskellige Kimberly-Clark muligheder for papirhåndklæde dispenser: Aquarius foldede håndklædedispensere i hvid (6945) eller sort (7171), en dispenser med høj kapacitet (kode 9962) og en dispenser i rustfrit stål med højt billede (kode 8971). europæisk miljømærke og FSC certificeret til miljøsikring. Fødevarekontakt certificeret. Hvert 1-lags håndklæde måler 21,2 cm (L) x 20,0 cm (B). 15 pakker x 322 hvide papirhåndklæder (4.830 i alt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Foldet håndklæde
Længde (engelsk) 1.77 ft.
Længde (metrisk) 54 cm
Bredde (engelsk) 1.31 ft.
Bredde (metrisk) 40 cm
Materiale Genbrugt silkepapir
Basisvægt 6.75 kg (14.85 lb.)
Certificeringer/compliance ISO 14001, ISO 9001
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 210 x 215 mm
Format Sammenfoldede ark
Til brug med (applikation) Kontorer, hoteltoiletter
Til brug med (udstyr) Aquarius™ Foldet håndklæde dispenser
Emballagemængde 15 x 300 ark
Ply 1-ply
Størrelse Medium