Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Performance rullet 1-lags papirhåndklæder 6665, 6 ruller
Beskrivelse
6 x 200 m hvide, 1-lags ruller (1.200 m i alt) 6 x 200 m hvide, 1-lags ruller (1.200 m i alt) Ideel til brug i fødevarekontaktområder og travle toiletter Fremstillet ved hjælp af unikke Airflex Teknologi. Blødt, stærkt og meget absorberende, selv når det er vådt, rullede håndklæder med høj kapacitet Kompatibel med Aquarius rullet håndklæde dispenser (produktkode 6959) og Kimberly-Clark Professional Dispensere (produktkoder 9960 og 8976) Scott Performance håndklæder er blødere, mere absorberende og stærkere end konventionelle håndklæder, hvilket giver ensartet kvalitet til en overkommelig pris. De højkapacitetsruller styrer, hvor meget væv du tager, og hjælper med at reducere omkostninger og spild. Dette produkt leveres også i en komprimeret pakke, der leverer flere håndklæder pr. etui end standardpakker. Ideel til travle områder, såsom madlavningsområder og høj trafik toiletter, den unikke Airflex teknologi sikrer, at hvert 1-lags håndklæde er absorberende og stærkt, selv når det er vådt, hvilket forhindrer dem i at blive bløde eller rive. Individuel pladestørrelse 19,8 cm (B). Kompatibel med Aquarius Rolled Hand Towel Dispenser (produktkode 6959) og Kimberly-Clark Professional Dispensere (varekoder 9960 og 8976). 6 x 200m hvide, 1 lags ruller (1.200m i alt)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rulle håndklæde |
| Længde (engelsk) | 1.96 ft. |
| Længde (metrisk) | 60 cm |
| Bredde (engelsk) | 1.29 ft |
| Bredde (metrisk) | 40 cm |
| Materiale | Syntetisk fiber |
| Certificeringer/compliance | ISO 14001, ISO 9001 |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B) | 200 m x 200 mm |
| Format | Rulle |
| Vis mere |