Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Control Interfold 1-lags papirhåndklæder 6689, 15 pakker
Artikelnummer. 12678855
Skift visning
Dimensioner (L x B):
210 x 220 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12678855 210 x 220 mm Pakke med 15
1 options
Artikelnummer. 12678855 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 6689
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    945.00 DKK
    389.56 DKK / Pakke med 15
    Spare 555.44 DKK
    58% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Sammenfoldede håndklæder lavet med Airflex Teknologien er blød, stærk og meget absorberende. Ideel til travle kontorer og hoteltoiletter. Europæisk miljømærke certificeret papirhåndklæder til miljøsikring.
15 pakker x 304 hvide papirhåndklæder (4.560 i alt) Hver pakke med Scott Control interfold håndklæder indeholder 304 små, 1 lags, hvide håndklæder Fremstillet ved hjælp af unikke Airflex Teknologi, ethvert papirhåndklæde er blødt, stærkt og meget absorberende, selv når det er vådt, hvilket giver en ideel løsning til håndtørring til travle kontorer og hoteltoiletter. Det smarte, sammenfoldede design dispenserer et papirhåndklæde ad gangen, forbedrer arbejdspladsens hygiejne, reducerer spild og genopfyldningsfrekvens og giver ekstraordinære omkostninger ved brug Komprimerede pakker sikrer op til 18 % papirhåndklæder, der også kan kasseres i Europa. Miljømærke certificeret til håndhygiejne med miljøgaranti Kompatibel med en række af Kimberly-Clark Professional og Aquarius foldede håndklæde dispensere Løft din toiletoplevelse med pålidelige og velkendte Scott Kontrol vaskerumsløsninger, designet til at understøtte overholdelseskontrol og hjælpe dig med at stoppe spredningen af bakterier på arbejdspladsen. Til travle toiletter, der kræver ensartet håndhygiejne og effektivitet, skal du vælge Scott Kontroller sammenfoldede håndklæder. Scott Control håndklæder er blødere, mere absorberende og stærkere end konventionelle håndklæder, hvilket giver ensartet kvalitet til en overkommelig pris. Enestående Airflex teknologi sikrer, at hver letvægts enkeltlags papirserviet er absorberende og stærk, selv når den er våd, hvilket forhindrer dem i at blive bløde eller rive. Disse små engangshåndklæder er designet til at være venlige mod huden til hyppig håndtørring, og aktivt tilskynder til overholdelse af håndhygiejne. Scott Control interfold håndklæder er designet til at dispensere et papirhåndklæde ad gangen. Denne metode til dispensering af et enkelt ark er designet til at forbedre håndhygiejnen ved at minimere risikoen for kontaminering ved håndtørring, da brugeren kun rører ved det ark, de bruger. Udlevering af et papirhåndklæde ad gangen er også designet til at reducere spild og genopfyldningsfrekvens, da brugeren kun tager de håndklæder, de har brug for, hvilket giver ekstraordinære omkostninger ved brug. Scott Kontrolhåndklæder bærer det europæiske miljømærke; din garanti for, at de er fremstillet ansvarligt i hvert trin af processen. De komprimerede pakker sikrer også op til 18 % flere papirhåndklæder pr. Scott Control interfold håndklæder er kompatible med en række forskellige Kimberly-Clark muligheder for papirhåndklæde dispenser: Aquarius foldede håndklædedispensere i hvid (produktkoder 6945 og 6956) eller sort (kode 7171), en dispenser med høj kapacitet (kode 9962) og en dispenser i rustfrit stål med høj billedkvalitet (kode 8971). Hvert 1-lags køkkenrulle måler 21 cm (L) x 20 cm (B). 15 pakker x 304 hvide papirhåndklæder (4.560 i alt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sammenfoldet håndklæde
Længde (engelsk) 1.77 ft.
Længde (metrisk) 54 cm
Bredde (engelsk) 1.31 ft.
Bredde (metrisk) 40 cm
Materiale Syntetisk fiber
Basisvægt 6.495 kg (14.289 lb.)
Certificeringer/compliance ISO 14001, ISO 9001
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 210 x 220 mm
Format Sammenfoldede ark
Til brug med (applikation) Fødevarekontaktområder, kontorer, hoteltoiletter
Til brug med (udstyr) Aquarius™ Foldet håndklæde dispenser
Emballagemængde 15 x 274 ark
Ply 1-ply
Størrelse Lille