Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Hostess™ NATURA™ Foldede 2-lags papirhåndklæder 6811, 20 pakker
Dimensioner (L x B):
250 x 230 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
20 pakker x 180 hvide, 2 lags ark (3.600 i alt) 20 pakninger x 180 hvide, 2 lags ark (3.600 i alt) Foldede håndklæder fremstillet i Tyskland med 100 % genbrugsfiber Det sammenfoldede design sikrer dispensering af enkeltark for at reducere spild Blue Angel, FSC og europæisk miljømærke certificeret for ekstra miljøsikkerhed. Kompatibel med Aquarius Folded Håndklædedispenser i hvid (produktkode 6954) For en praktisk, ensartet og bæredygtig løsning, vælg værtinde NATURA Håndklæder. Foldede håndklæder fremstillet i Tyskland med 100% genbrugsfibre. Det sammenfoldede design sikrer dispensering af enkeltark for at reducere spild. Kompatibel med Aquarius Folded Håndklædedispenser i hvid (produktkode 6954). Blå engel, FSC og europæisk miljømærke certificeret for ekstra miljøsikkerhed. Hver etui indeholder 20 pakker med 180, 2 lags ark i størrelsen 25 cm x 23 cm. 20 pakker x 180 hvide, 2 lags ark (3.600 i alt)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Foldet håndklæde |
| Længde (engelsk) | 1.88 ft. |
| Længde (metrisk) | 57.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 1.36 ft. |
| Bredde (metrisk) | 41.5 cm |
| Materiale | Syntetisk fiber |
| Basisvægt | 7.866 kg (17.342 lb.) |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B) | 250 x 230 mm |
| Format | Sammenfoldet |
| Vis mere |