Få mere at vide
Kautex™ Hvid/rød polypropylen skruelukninger
Artikelnummer. 15231589
Trådstørrelse (metrisk):
00 mm
Artikelnummer. 15231589
Brand: Kautex™ 2000084201
Kun null tilbage
Tekniske data
Farve Hvid, Rød
Materiale Polypropylen
Trådstørrelse (metrisk) 00 mm
Halsfinish 00 mm
Produkttype Skruelåg
Til brug med (udstyr) 10 til 1000 ml flaske
Diameter (metrisk) 32 mm