Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Hvid PTFE slange
Artikelnummer. p-8009163
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
1,5 mm
3 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
5 mm
12 mm
Artikelnummer. 10001124
Brand: Deutsch Neumann™ 3401012
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hvid PTFE-slange er temperaturbestandig op til °270 C i fravær af aktivt tryk.
  • Fremstillet af polytetrafluorethylen (PTFE)
  • Minimum ordrelængde på 5 m
  • Næsten fuldstændig kemisk inert
  • Fremragende fleksibilitet og styrke, selv ved lave temperaturer
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Emballagemængde 1 stk.