Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Hvid PTFE slange
Description
- Fremstillet af polytetrafluorethylen (PTFE)
- Minimum ordrelængde på 5 m
- Næsten fuldstændig kemisk inert
- Fremragende fleksibilitet og styrke, selv ved lave temperaturer
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2008 |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1,5 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 0.75 mm |
| Emballagemængde | 1 stk. |
| Farve | Hvid |