Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Hvid PTFE slange
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
1,5 mm
3 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
5 mm
12 mm
Beskrivelse
- Fremstillet af polytetrafluorethylen (PTFE)
- Minimum ordrelængde på 5 m
- Næsten fuldstændig kemisk inert
- Fremragende fleksibilitet og styrke, selv ved lave temperaturer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2008 |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 5 m |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Emballagemængde | 1 stk. |
| Farve | Hvid |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 270 °C |
| Produkttype | Plastrør |