Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Hvid PTFE slange
Artikelnummer. 10001124
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
1,5 mm
3 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
5 mm
12 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig
10001124 10 mm 12 mm
10336924 1 mm 3 mm
10421084 1,5 mm 3 mm
10274954 3 mm 5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10001124 Leverandør Deutsch Neumann™ Leverandørnr. 3401012
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hvid PTFE-slange er temperaturbestandig op til °270 C i fravær af aktivt tryk.
  • Fremstillet af polytetrafluorethylen (PTFE)
  • Minimum ordrelængde på 5 m
  • Næsten fuldstændig kemisk inert
  • Fremragende fleksibilitet og styrke, selv ved lave temperaturer
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Emballagemængde 1 stk.