Få mere at vide
Spectrum™ Labs Hvid polypropylen universal lukning
Artikelnummer. 11521120
Skift visning
Mængde:
Pakke med 10 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11521120 Pakke med 10 stk. Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11521120 Leverandør Spectrum™ Labs Leverandørnr. 142170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00 DKK
    951.45 DKK / Pakke med 10
    Spare 93.55 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Tekniske data
Produkttype Universal lukning
Materiale Polypropylen
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Universal lukning
Farve Hvid
Steriliseringsmetode Gammabestråling eller ethylenoxid
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 90 °C
Mængde Pakke med 10 stk.
Til brug med (applikation) Til standardkarakter RC dialyseslange