Få mere at vide
Buerkle™ Hvide polypropylen krukker med skruelåg
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
12 mL
25 mL
60 mL
90 mL
125 mL
250 mL
625 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Omkostningseffektiv polypropylen emballagebeholder med skruelåg. Tømmes helt uden rester tilbageholdelse.
- Uigennemtrængelig for lys
- Velegnet til brug med fødevarer
- Steriliserbar
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 90 mL |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Fødevare |
| Inkluderer | Skruelåg |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 50/Pk. |
| Vægt (metrisk) | 0.8 kg |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Form | Rund |
| Vis mere |