Beskrivelse
Omkostningseffektiv polypropylen emballagebeholder med skruelåg. Tømmes helt uden rester tilbageholdelse.
- Uigennemtrængelig for lys
- Velegnet til brug med fødevarer
- Steriliserbar
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 625 mL |
| Farve | Hvid |
| Diameter (engelsk) | 3.54 in. |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 3.48 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 88.5 mm |
| Til brug med (applikation) | Fødevare |
| Inkluderer | Skruelåg |
| Højde (metrisk) med lukning | 113 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Emballage | null |
| Vis mere |