Få mere at vide
Buerkle™ Hvide polypropylen krukker med skruelåg
Artikelnummer. 11857852 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
12 mL
25 mL
60 mL
90 mL
125 mL
250 mL
625 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11857852 125 mL Hver
15365607 12 mL -
11837852 25 mL Hver
11847852 60 mL Hver
11878272 90 mL Hver
11857792 250 mL Hver
11867852 625 mL Hver
15336438 1000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11857852 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 62140125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tømmes helt uden rester tilbageholdelse. Buerkle™ Hvide polypropylenrør med skruelåg er uigennemtrængelige for lys, steriliserbare og velegnede til brug med fødevarer.
Omkostningseffektiv polypropylen emballagebeholder med skruelåg. Tømmes helt uden rester tilbageholdelse.
  • Uigennemtrængelig for lys
  • Velegnet til brug med fødevarer
  • Steriliserbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Fødevare
Inkluderer Skruelåg
Materiale Polypropylen
Mængde 25/Pk.
Vægt (metrisk) 0.6 kg
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Form Rund
Højde (metrisk) 67 mm
Produkttype Opbevaringskrukke
Diameter (metrisk) 52 mm
Lukketype Skruelåg