Beskrivelse
Omkostningseffektiv polypropylen emballagebeholder med skruelåg. Tømmes helt uden rester tilbageholdelse.
- Uigennemtrængelig for lys
- Velegnet til brug med fødevarer
- Steriliserbar
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Farve | Hvid |
| Diameter (engelsk) | 1.22 in. |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 1.16 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 29.5 mm |
| Til brug med (applikation) | Fødevare |
| Inkluderer | Skruelåg |
| Højde (metrisk) med lukning | 40 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Vis mere |