Få mere at vide
Spectrum™ Labs Hvid polypropylen standard lukning
Bredde (metrisk):
12 mm
75 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Disse polypropylen-lukninger låser over slangen og danner en sæk, der sikrer en lækagesikker forsegling. Regelmæssige lukninger vil flyde i vand. De eliminerer behovet for at binde knuder i dialyseslanger, en praksis, der kan påvirke porøsiteten af en membran negativt. Lettere end vand, almindelige lukninger bruges normalt med vægtede eller magnetisk vægtede lukninger. Fastgør en almindelig lukning til toppen af dialyseslangen og en vægtet eller magnetisk vægtet lukning til bunden for lodret flydende. Ikke til brug med celluloseestermembranslanger. Autoklaverbar.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Standard lukning |
| Materiale | Polypropylen |
| Bredde (metrisk) | 75 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Standard lukning |
| Farve | Hvid |
| Steriliseringsmetode | Autoklaverbar |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 121 °C |
| Mængde | 10 Pk. |
| Vis mere |