Få mere at vide
Wheaton™ Hætter til diagnostiske hætteglas med skruegevind
Artikelnummer. 14803592 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Lukkestørrelse:
15,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
14803592 15,5 mm Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 14803592 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. 300180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    629.20 DKK
    517.44 DKK / Pakke med 1000
    Spare 111.76 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til sikker og sikker lukning af hætteglas i laboratoriet. Wheaton™ Hætte til diagnostiske hætteglas med skruegevind er fremstillet af polypropylen af farmaceutisk kvalitet.
  • Hvid i farven
  • Passer til gevindfinish 15,5 mm (15,5R4)
Tekniske data
Lukkestørrelse 15,5 mm
Oversigt Kasket
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Mængde 1000 pakke
Til brug med (udstyr) Diagnostiske hætteglas med skruegevind