Få mere at vide
Brady™ Hvide RFID-laboratorieetiketter af polypropylen
Artikelnummer. 17425993 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17425993 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17425993 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 309081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2790.00 DKK
    2600.77 DKK / 1 ruller
    Spare 189.23 DKK
    6% Slukket
På lager
UHF RFID-mærke til brug ved generel laboratorieidentifikation på koniske, flasker, store rør og brøndplader.
  • Designet til brug på koniske, flasker, store rør og brøndplader i laboratoriemiljø
  • Polyester tagflademateriale, med chip bundet til aluminiumsantenne ved hjælp af anisotropisk ledende filmklæbemiddel
  • Velegnet til termisk overførselsprint, inklusive RFID-kodning
  • Etiketter er udvendigt viklet og 100 % inspiceret, med 500 gode RFID-etiketter pr. rulle med dårlige mærker
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Polypropylen
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) RFID-mærkning, sundheds- og hospitalsmærkning, laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) Sato CL4NX Plus industriel etiketprinter, Zebra ZT411 industriel etiketprinter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
nr. pr. pakke 500 Labels/Roll
Mængde 500 etiketter
Temperaturområde (engelsk) -112 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,010 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.26 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 28.6 mm
Dimensioner (L x B) 26 x 53 mm
Længde (engelsk) 1,024 tommer
Bredde (engelsk) 2,09 tommer
Bredde (metrisk) 53 mm
Højde (engelsk) 1,024 tommer
Højde (metrisk) 26 mm
Alternativt varenummer THT-UHF-7425-53X26-0,5