Få mere at vide
Brady™ Hvide polypropylen RFID-laboratorieetiketter med hukommelse
UHF RFID-mærke til brug ved generel laboratorieidentifikation på koniske, flasker, store rør og brøndplader.
Brand: Brady™ 309082
4824.55 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Designet til brug på koniske, flasker, store rør og brøndplader i laboratoriemiljø
- Polyester tagflademateriale, med chip bundet til aluminiumsantenne ved hjælp af anisotropisk ledende filmklæbemiddel
- Velegnet til termisk overførselsprint, inklusive RFID-kodning
- Etiketter er udvendigt viklet og 100 % inspiceret, med 500 gode RFID-etiketter pr. rulle med dårlige mærker
- 32 bit reserveret hukommelse (til kill-adgangsadgangskoder)
Tekniske data
Må ikke autoklaveres | |
Hvid | |
Polypropylen | |
Ikke steril | |
Sato CL4NX Plus industriel etiketprinter, Zebra ZT411 industriel etiketprinter | |
500 etiketter | |
0.28 mm | |
45 mm | |
THT-UHF-7425-45x30-0,1 |
Permanent akryl | |
Mat | |
Termisk overførsel | |
RFID-mærkning, sundheds- og hospitalsmærkning, laboratoriemærkning | |
1 | |
-80 °C til +70 °C | |
33 mm | |
30 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Hvide polypropylen RFID-laboratorieetiketter med hukommelse > Hvide polypropylen RFID laboratoriemærker; Farve: Hvid; Lodret gentagelse (metrisk): 33 mm; Tykkelse (metrisk): 0,28 mm; Højde (metrisk): 30 mm; Bredde (metrisk): 45 mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion