Få mere at vide
CORNING GOSSELIN™ Hvid polypropylen gryde med skruelåg
Kapacitet (metrisk):
125 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Pakke med 90
Beskrivelse
- Brudsikker polypropylen (PP) konstruktion
- Hvid eller elfenben
- Skruelåg
- Samlet
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 125 ml |
| Lukketype | Skruelåg |
| Farve | Hvid |
| nr. pr. sag | 300/Cs. |