Få mere at vide
3M™ Hvide beskyttelsesdragter til engangsbrug, 4545-serien
Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Højde (engelsk):
64 til 67 tommer.
66 til 69 tommer.
69 til 71 tommer.
70 til 74 tommer.
73 til 76 tommer.
76 til 78 tommer.
78 til 81 tommer.
Højde (metrisk):
164 til 170 cm
167 til 176 cm
174 til 181 cm
179 til 187 cm
186 til 194 cm
194 til 200 cm
200 til 206 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- Designet til at være behageligt og yderst beskyttende
- Fremragende barriere mod tørre partikler og visse begrænsede væskesprøjt
- Biologisk beskyttelse testet i henhold til EN 14126
- Blødt, godt draperende, lamineret mikroporøst materiale
- Certificeret til også at beskytte mod radioaktive partikler og biologiske stoffer og reducere opbygning af statisk ladning
- Super lav fnug
- Velegnet til en lang række applikationer, herunder i mange renrum
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttende overtræksdragt |
| Størrelse | X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polyethylen, Polyester/Polyethylen Laminat |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Strikke |
| Hætte type | 3 paneler |
| Vis mere |