Beskrivelse
- Designet til at være behageligt og yderst beskyttende
- Fremragende barriere mod tørre partikler og visse begrænsede væskesprøjt
- Biologisk beskyttelse testet i henhold til EN 14126
- Blødt, godt draperende, lamineret mikroporøst materiale
- Certificeret til også at beskytte mod radioaktive partikler og biologiske stoffer og reducere opbygning af statisk ladning
- Super lav fnug
- Velegnet til en lang række applikationer, herunder i mange renrum
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttende overtræksdragt |
| Størrelse | Større |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polyethylen, Polyester/Polyethylen Laminat |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Strikke |
| Hætte type | 3 paneler |
| Vis mere |