Få mere at vide
3M™ Hvide beskyttelsesdragter til engangsbrug, 4545-serien
Giver PPE-direktiv Kategori III, Type 5/6 beskyttelse. Protective Coverall 4545-serien beskytter mod radioaktive partikler og biologiske stoffer og reducerer opbygning af statisk ladning.
Brand:  3M™ 7100196882
1139.36 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12902315
  • 2040.00 DKK / Pakke med 20
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Designet til at være behageligt og yderst beskyttende
  • Fremragende barriere mod tørre partikler og visse begrænsede væskesprøjt
  • Biologisk beskyttelse testet i henhold til EN 14126
  • Blødt, godt draperende, lamineret mikroporøst materiale
  • Certificeret til også at beskytte mod radioaktive partikler og biologiske stoffer og reducere opbygning af statisk ladning
  • Super lav fnug
  • Velegnet til en lang række applikationer, herunder i mange renrum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Beskyttende overtræksdragt
Unisex
Hvid
Elastik
Strikke
Lynlås foran med stormklap
Ikke steril
49 til 52 tommer.
76 til 78 tommer.
3X-Large
Polyethylen, Polyester/Polyethylen Laminat
Engangsbrug
Elastik
3 paneler
Serged, Indbundet
PPE-direktiv Kategori III, Type 5/6
124 til 132 cm
194 til 200 cm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Videoer
  • 3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
    SDS
    Dokumenter
    Dokumenter
    Certifikater
    Kampagner
    Kampagner
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    3M™ Hvide beskyttelsesdragter til engangsbrug, 4545-serien > Størrelse: XXX-Large