Få mere at vide
Wheaton™ Hvid polypropylen skruelåg
Artikelnummer. 14823592 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 14823592
Brand: Wheaton™ 300203
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til de fleste applikationer, der kræver skruehalsflasker. Wheaton™ Hvid polypropylen skruelåg er fremstillet af robust polypropylen plast.
  • Til gevindstørrelse 22 mm
  • Ideel til opbevaring og indeslutning af flygtige opløsningsmidler
  • Fremragende lukkemulighed for flasker og hætteglas med skruehals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Til diagnostiske hætteglas med gevind
Trådstil 22 mm
Lukketype Kasket
Mængde 1000/Pk.