Få mere at vide
Fisherbrand™ Hvide plastbakker til generelle formål
Artikelnummer. 12397237 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
460 x 260 mm
570 x 340 mm
570 x 540 mm
680 x 540 mm
700 x 460 mm
1130 x 540 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12397237 1130 x 540 mm Hver
12347237 460 x 260 mm Hver
12357237 570 x 340 mm Hver
12367237 570 x 540 mm Hver
12377237 680 x 540 mm Hver
12387237 700 x 460 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12397237
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spillrays, der er tilgængelige i generelle formater, biohazard og strålingssikkerhedsformater, giver et genanvendeligt arbejdsområde med den ekstra fordel af sikker indeslutning af spild og beskyttelse af laboratoriebænk.
  • Tilgængelig i formater til generelle formål, biohazard og strålingssikkerhed
  • Spildbakker giver et genanvendeligt arbejdsområde med den ekstra fordel af sikker indeslutning af spild og beskyttelse af laboratoriebænk
  • Alle bakker leveres med en gratis liner ved køb
  • Yderligere miljøvenlige APET-foringer leveres i pakker med 25 stk
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 1130 x 540 mm
Farve Hvid
Længde (metrisk) 1130 mm
Materiale Plast
Type Bakke
Bredde (metrisk) 540 mm
Til brug med Sikker indeslutning af spild, beskyttelse af laboratoriebænk
Inkluderer Liner
nr. pr. pakke 1 hver
Form Rektangulær