Få mere at vide
Fisherbrand™ Hvide plastbakker til generelle formål
Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
460 x 260 mm
570 x 340 mm
570 x 540 mm
680 x 540 mm
700 x 460 mm
1130 x 540 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tilgængelig i formater til generelle formål, biohazard og strålingssikkerhed
- Spildbakker giver et genanvendeligt arbejdsområde med den ekstra fordel af sikker indeslutning af spild og beskyttelse af laboratoriebænk
- Alle bakker leveres med en gratis liner ved køb
- Yderligere miljøvenlige APET-foringer leveres i pakker med 25 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 700 x 460 mm |
| Farve | Hvid |
| Længde (metrisk) | 700 mm |
| Materiale | Plast |
| Type | Bakke |
| Bredde (metrisk) | 460 mm |
| Til brug med | Sikker indeslutning af spild, beskyttelse af laboratoriebænk |
| Inkluderer | Liner |
| nr. pr. pakke | 1 hver |
| Form | Rektangulær |