Få mere at vide
Fisherbrand™ Hvide plastbakker til generelle formål Artikelnummer.: 12377237
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Hvide plastbakker til generelle formål
Artikelnummer. 12377237 Shop alle Fisherbrand produkter
680 x 540mm, Hver
Dimensioner (L x B):
460 x 260mm
570 x 340mm
570 x 540mm
680 x 540mm
700 x 460mm
1130 x 540mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12377237
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Spillrays, der er tilgængelige i generelle formater, biohazard og strålingssikkerhedsformater, giver et genanvendeligt arbejdsområde med den ekstra fordel af sikker indeslutning af spild og beskyttelse af laboratoriebænk.
  • Tilgængelig i formater til generelle formål, biohazard og strålingssikkerhed
  • Spildbakker giver et genanvendeligt arbejdsområde med den ekstra fordel af sikker indeslutning af spild og beskyttelse af laboratoriebænk
  • Alle bakker leveres med en gratis liner ved køb
  • Yderligere miljøvenlige APET-foringer leveres i pakker med 25 stk
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 680 x 540mm
Farve Hvid
Længde (metrisk) 680 mm
Materiale Plast
Type Bakke
Bredde (metrisk) 540 mm
Til brug med Sikker indeslutning af spild, beskyttelse af laboratoriebænk
Inkluderer Liner
nr. pr. pakke 1 hver
Form Rektangulær
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Hvide plastbakker til generelle formål >