Beskrivelse
- Tilgængelig i formater til generelle formål, biohazard og strålingssikkerhed
- Spildbakker giver et genanvendeligt arbejdsområde med den ekstra fordel af sikker indeslutning af spild og beskyttelse af laboratoriebænk
- Alle bakker leveres med en gratis liner ved køb
- Yderligere miljøvenlige APET-foringer leveres i pakker med 25 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 57 x 54 cm |
| Farve | Hvid |
| Længde (metrisk) | 57 cm |
| Materiale | Plast |
| Type | Spildopbevaringsbakke |
| Bredde (metrisk) | 54 cm |
| Til brug med | Sikker indeslutning af spild, beskyttelse af laboratoriebænk |
| Inkluderer | Liner |
| nr. pr. pakke | 1 hver |
| Form | Rektangulær |