Få mere at vide
GA International White Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels
Artikelnummer. 17864766
Encompass_Preferred
Skift visning
Dimensioner (L x B):
101,6 x 25,4 mm
101,6 x 50,8 mm
101,6 x 63,5 mm
31,8 x 16 mm og 9,5 mm cirkel
33 x 15,9 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 50,8 mm
57,1 x 31,7 mm
63,5 x 31,8 mm
66,8 x 28,6 mm
76,2 x 25,4 mm
Diameter (metrisk):
25,4 mm
76,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
Pakke med 500
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Diameter (metrisk) unitSize
17864766 31,8 x 16 mm og 9,5 mm cirkel 25,4 mm Pakke med 2000
17815066 31,8 x 16 mm og 9,5 mm cirkel 76,2 mm Pakke med 2000
17894396 66,8 x 28,6 mm 25,4 mm Pakke med 2000
17814406 66,8 x 28,6 mm 76,2 mm Pakke med 2000
17864966 101,6 x 25,4 mm 25,4 mm Pakke med 1000
17834496 101,6 x 25,4 mm 76,2 mm Pakke med 1000
17804976 33 x 15,9 mm 25,4 mm Pakke med 1000
17814776 33 x 15,9 mm 76,2 mm Pakke med 1000
17854286 63,5 x 31,8 mm 25,4 mm Pakke med 1000
17804776 63,5 x 31,8 mm 76,2 mm Pakke med 2000
17855066 101,6 x 63,5 mm 25,4 mm Pakke med 500
17874196 101,6 x 63,5 mm 76,2 mm Pakke med 1000
17874576 57,1 x 31,7 mm 25,4 mm Pakke med 2000
17864286 57,1 x 31,7 mm 76,2 mm Pakke med 2000
17874146 50,8 x 50,8 mm 25,4 mm Pakke med 1000
17844366 50,8 x 50,8 mm 76,2 mm Pakke med 2000
17815036 50,8 x 25,4 mm 25,4 mm Pakke med 2000
17884366 50,8 x 25,4 mm 76,2 mm Pakke med 2000
17814466 76,2 x 25,4 mm 25,4 mm Pakke med 1000
17824426 76,2 x 25,4 mm 76,2 mm Pakke med 2000
17854846 101,6 x 50,8 mm 25,4 mm Pakke med 500
17874546 101,6 x 50,8 mm 76,2 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Artikelnummer. 17864766 Leverandør GA International Leverandørnr. AUTT103C12WH
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Permanent autoclave-resistant labels withstand various sterilization procedures, including in steam autoclaves, dry heat ovens, gamma irradiators, and ethylene oxide gas sterilizers.
  • The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
  • Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Klæbende type Permanent
Farve White
Slutte Medium Gloss
Format Roll
Materiale Thermoplastic Film
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter pr. række 2 Labels
Mængde 2000/Pk.
Form Rectangle with Circle
Temperaturområde (engelsk) -76°F to +302°F
Temperaturområde (metrisk) -60°C to +150°C
Dimensioner (L x B) 31,8 x 16 mm og 9,5 mm cirkel
Længde (engelsk) 0.63 in.
Længde (metrisk) 16 mm
Bredde (engelsk) 1.25 in.
Bredde (metrisk) 31.8 mm
Diameter (engelsk) 1 in.
Diameter (metrisk) 25,4 mm