Få mere at vide
ABEBA™ Hvide arbejdssko
Artikelnummer. 15233715
Skift visning
Pakningsstørrelse:
1 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
15233715 -
15263715 1 par
15253715 -
15223715 -
15243715 1 par
15300202 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15233715 Leverandør ABEBA™ Leverandørnr. 9600/37/38
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    383.00 DKK
    353.49 DKK / 1 par
    Spare 29.51 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Antistatiske arbejdskirurgiske træsko er skridsikre.
  • Autoklaverbar ved &121 grader C i 15 minutter (uden tilsætningsstoffer)
  • Hvid
  • Antistatisk
  • Kan vaskes ved &60 grader C
  • Foldbar, justerbar hælrem
  • SRC skridsikkerhed iht. EN ISO 20347: 2012
  • CE EN ISO 20347: 2012
Tekniske data
Farve Hvid
Stil 9600
Produkttype Sko med kontrollerede miljøer