Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Ultra™ Blød Pop-Up Sammenfoldede papirhåndklæder 1126, 18 æsker
Artikelnummer. 12645636
Dimensioner (L x B):
260 x 225 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 18
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 12645636
Brand: Kimberly-Clark™ 1126
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Bløde sammenfoldede papirservietter er ideelle til håndtørring i miljøer uden en fast dispenser, da den spruttætte bordboks kan placeres ved siden af vasken.
18 æsker x 70 hvide foldede papirhåndklæder (1.260 i alt) Hver æske med Kleenex Ultra Soft Pop-Up Sammenfoldede håndklæder indeholder 70 hvide, 1-lags foldede papirhåndklæder Luksus bløde, stærke og absorberende hvide papirhåndklæder til virksomheder med et højkvalitetsbillede Sprøjtsikker bordpladeboks gør det muligt at placere engangshåndklæderne lige ved siden af vasken, hvilket reducerer grimme og uhygiejniske dryp i vaskerummet, hvor der blev foldet sammen, foldet papir til en gang. og giver en forbedret brugeroplevelse Løft din toiletoplevelse med det betroede og velkendte Kleenex brand Løft din toiletoplevelse med det betroede og velkendte Kleenex mærke, designet til at levere en uovertruffen oplevelse og samtidig understøtte høje hygiejnestandarder på arbejdspladsen. For hjemlig komfort fra et af verdens mest elskede mærker, vælg Kleenex Ultra Soft Pop-Up Sammenfoldede håndklæder; de skånsomme foldede papirservietter i en æske til håndtørring uden fast dispenser. Den bløde og blide Kleenex engangshåndklæder giver fremragende sugeevne og giver folk mulighed for at føle sig rene og friske, klar til at yde deres bedste. Det smarte, sammenfoldede foldede papirhåndklædedesign leverer enkeltarksdispensering, reducerer spild og giver en forbedret brugeroplevelse. Den stænktætte bordboks gør det muligt at placere engangshåndklæder lige ved siden af vasken, hvilket reducerer grimme og uhygiejniske dryp i toilettet. 18 æsker x 70 hvide foldede papirhåndklæder (1.260 i alt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sammenfoldet håndklæde
Længde (engelsk) 1.57 ft.
Længde (metrisk) 48 cm
Bredde (engelsk) 1.29 ft.
Bredde (metrisk) 42.7 cm
Materiale Genbrugt silkepapir
Basisvægt 5.1 kg (11.22 lb.)
Certificeringer/compliance ISO 14001, ISO 9001
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 260 x 225 mm
Format Pop-up Boks
Til brug med (applikation) Kontorer, hoteltoiletter
Til brug med (udstyr) Kimberly-Clark Professional™ Håndklædedispenser i rustfrit stål
Emballagemængde 18 æsker x 70 ark
Ply 1-ply