Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Interfold 2-lags papirhåndklæder 6789, 15 pakker
Artikelnummer. 12688845
Skift visning
Dimensioner (L x B):
21 x 21,5 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12688845 21 x 21,5 cm Pakke med 15
1 options
Artikelnummer. 12688845 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 6789
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    770.00 DKK
    324.87 DKK / Pakke med 15
    Spare 445.13 DKK
    57% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Foldede håndklæder er designet til at understøtte hygiejnestandarder og skabe en opløftende toiletoplevelse. Kompatibel med en række forskellige Kimberly-Clark papirhåndklæde dispensere, disse papirhåndklæder er FSC og europæisk miljømærke certificeret.
15 pakker x 186 hvide, 2-lags håndklæder (2.790 i alt) Et klip af 2-lags interfold håndklæder indeholder 186 V fold håndklæder Hold håndhygiejnestandarder høje og skab en forbedret toiletoplevelse med Kleenex 2-lags foldede håndklæder Unik Airflex Teknologien i disse blide engangshåndklæder resulterer i overlegen sugeevne, hvilket gør tørre hænder til en effektiv, effektiv og behagelig oplevelse. Papirhåndklæder er FSC og europæisk miljømærke certificeret til håndhygiejne med miljøgaranti. Fødevarekontakt certificeret Kompatibel med en række forskellige Kimberly-Clark papirhåndklæde dispensere Løft din toiletoplevelse med det betroede og velkendte Kleenex mærke, designet til at levere en uovertruffen oplevelse og samtidig understøtte høje hygiejnestandarder på arbejdspladsen. Kleenex sammenfoldede håndklæder er det foretrukne foldede håndklæde til hjemmelignende komfort og uovertruffen pleje i eksklusive toiletter. De bløde og blide 2-lags papirservietter er med til at vise brugerne, at du holder af, mens du Airflex Teknologi, der er indlejret i ethvert engangshåndklæde, understøtter effektiv og effektiv håndtørring og understøtter høje hygiejnestandarder for toiletter. Interfold papirservietter, eller V-fold håndklæder, som de også kaldes, er designet til at dispensere et papirhåndklæde ad gangen. Denne metode til dispensering af et enkelt ark er designet til at forbedre håndhygiejnen ved at minimere risikoen for kontaminering ved håndtørring, da brugeren kun rører ved det ark, de bruger. Udlevering af et papirhåndklæde ad gangen er også designet til at forbedre omkostningerne ved brug, da brugeren kun tager de håndklæder, de har brug for, når de tørrer hænder. Vores berøringsfri dispensere reducerer risikoen for krydskontaminering. Disse håndklæder har kompressionsteknologi for øget bæredygtighed gennem reduceret opbevaring og transport. Kompatibel med en række forskellige Kimberly-Clark muligheder for papirhåndklæde dispenser: Aquarius dispensere i hvid eller sort (produktkoder 6945 og 7171), en dispenser med høj kapacitet (kode 9962) og en dispenser i rustfrit stål med høj billedkvalitet (kode 8971). FSC og europæisk miljømærke certificeret til miljøsikring. Fødevarekontakt certificeret. Et klip af Kleenex interfold papirhåndklæder indeholder 186 V fold håndklæder. Hvert 2-lags papirhåndklæde måler 21 cm x 21,5 cm. 15 pakker x 186 hvide, 2-lags håndklæder (2.790 i alt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sammenfoldet håndklæde
Længde (engelsk) 1.81 ft.
Længde (metrisk) 55.4 cm
Bredde (engelsk) 1.29 ft.
Bredde (metrisk) 39.4 cm
Materiale Syntetisk fiber
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 21 x 21,5 cm
Format Interfold
Til brug med (applikation) Travlte toiletter
Emballagemængde 2790/Pk.
Ply 2-ply