Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kimtech™ WetTask™ DSX Viskere
Artikelnummer. 11862160
Skift visning
Emballagemængde:
6 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Emballagemængde Pakningsstørrelse
11862160 6 Pk. Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 11862160 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7762
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4000.00 DKK
    1726.90 DKK / Pakke med 6
    Spare 2273.10 DKK
    56% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Styrer omkostninger og forbedrer sikkerheden ved at reducere spild i travle sundhedsmiljøer. Kimtech™ WetTask DSX Viskere giver et lufttæt system med gentagen brug ved hjælp af gennemblødte klude.
  • Ideel til infektionskontrol i travle sundhedsmiljøer
  • Modstandsdygtig over for skimmelsvamp og bakterier
  • Designet til brug med WetTask™ Roll Wiper Dispenser Bucket, et genopfyldeligt, lufttæt aftørringssystem, der bruger gennemblødte klude for at hjælpe med at kontrollere omkostningerne til opløsningsmidler og desinfektionsmidler og forbedre sikkerheden ved at reducere spild.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype DSX Visker
Længde (engelsk) 12,5''
Længde (metrisk) 48.24 cm
Bredde (engelsk) 12,4''
Bredde (metrisk) 32.04 cm
Materiale AIRFLEX stof
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 318 x 305 mm
Format Rulle
Til brug med (applikation) Til rengøring og desinficering uden spray, infektionskontrol i sundhedsområder, modstå skimmelsvamp og bakterier
Emballagemængde 6 Pk.