Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Forseglingsviskere
Artikelnummer. 12695606 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Skift visning
Format:
1/4 fold
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Format Pakningsstørrelse
12695606 1/4 fold Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 12695606 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7642
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver pålidelig, højtydende rengøring. Kimtech™ Fugemasseviskere er ideelle til at rense fugemasse fra værktøj og børster.
  • Fremragende til transport, sundhedspleje og fremstilling
  • Fås som enten foldet i en vandafvisende polybag eller som en stor, perforeret rulle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Forseglingsvisker
Længde (engelsk) 10,43 tommer.
Længde (metrisk) 42.8 cm
Bredde (engelsk) 19,7 tommer
Bredde (metrisk) 26.5 cm
Materiale Syntetisk fiber
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 400 x 500 mm (15,7 x 19,7 tommer)
Format 1/4 fold
Til brug med (applikation) Til aftørring af fugemasse fra værktøj og børster
Emballagemængde 500 Pk.