Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Stor Roll White Pure Renseviskere
Artikelnummer. 10223723 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
380 x 340 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10223723 380 x 340 mm 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 10223723 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7623
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1270.00 DKK
    552.11 DKK / 1 ruller
    Spare 717.89 DKK
    56% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Højtydende viskerløsning til ISO Klasse 4 eller højere renrumsmiljøer. Kimtech™ Large Roll White Pure Cleaning Wipers, ideelle til farmaceutisk, højteknologisk bioteknologi, medicinsk udstyrsindustri og fødevareforarbejdningsindustri.
  • Højtydende visker velegnet til ISO Klasse 4 eller højere renrumsmiljøer.
  • Ideel til tør aftørring af kritisk udstyr og overflader i farmaceutisk, højteknologisk bioteknologi, medicinsk udstyrsindustri og fødevareforarbejdningsindustri.
  • Fås som hvid, 1-lags, stor perforeret rulle til brug i travle områder.
  • Kan bruges med en række mobile eller monterede dispenseringssystemer for at hjælpe med at kontrollere brugen og reducere spild.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 13,77 tommer.
Længde (metrisk) 35.5 cm
Bredde (engelsk) 13,6''
Bredde (metrisk) 35.5 cm
Materiale Paper (Papir)
Certificeringer/compliance ISO 140001, ISO 9001
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 380 x 340 mm
Format Rulle
Til brug med (applikation) Til tør aftørring af kritisk udstyr og overflader
Til brug med (udstyr) Kan bruges med en række mobile eller monterede dispenseringssystemer for at hjælpe med at kontrollere brugen og reducere spild.
Emballagemængde 600 Ark/Pk.
Ply 1-ply
Størrelse Større