Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Absorbent Folded Towels 7505, 50 Sheets/Bag
Artikelnummer. 12885213 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Dimensioner (L x B):
38 x 32 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 12885213
Brand: Kimberly-Clark™ 7505
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Designed to be strong, low-linting and ideal for use with chemicals. Specifically engineered for applications involving solvents, paints and inks. Packaged in a splash-proof, water repellent polybag for quick access to hygienically protected sheets. Quantity 20 bags x 50 sheets, white (1,000 total).
  • 20 x 50 white folded sheets (1,000 total)
  • Engineered for critical applications involving solvents, inks and paints
  • Ideal for wiping tasks where low-lint or use of chemicals is required
  • Packaged in a splash-proof, water repellent polybag
  • Compatible with WypAll® Wiper Dispenser (product code 7969)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Absorberende håndklæde
Længde (engelsk) 13,77 tommer.
Længde (metrisk) 40.5 cm
Bredde (engelsk) 13,6''
Bredde (metrisk) 35.1 cm
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 38 x 32 cm
Format Foldet
Til brug med (applikation) Til aftørringsopgaver, hvor der kræves lav fnug eller brug af kemikalier
Emballagemængde 1000 Pk.
Ply 1-ply