Få mere at vide
3M™ White with Green Back Panel SMS Based Polypropylene Protective Coveralls
Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Small
Large
2X-Large
4X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | General Purpose Coveralls |
| Størrelse | 4X-Large |
| Køn | Unisex |
| Engangs | Single-use |
| Talje stil | Elastic |
| Manchet stil | Knit |
| Hals stil | Hooded |
| Hætte type | 3-panel |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Beskyttelsesklasse | Category III |
| Vis mere |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur