Tekniske data
| Produkttype | General Purpose Coveralls |
| Størrelse | 2X-Large |
| Køn | Unisex |
| Engangs | Single-use |
| Talje stil | Elastic |
| Manchet stil | Knit |
| Hals stil | Hooded |
| Hætte type | 3-panel |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Beskyttelsesklasse | Category III |
| Vis mere |