Få mere at vide
SHOWA™ Hvide universalhandsker, model B0610
Artikelnummer. p-7229370
Størrelse:
6
7
8
9
Artikelnummer. 17897381
Brand: SHOWA™ BO61006S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne lette, elastiske universalhandske med lavt fnug er modstandsdygtig over for deformation, så den holder formen i længere tid.
  • Designet til optimal bevægelsesfrihed, B0610 har en kort håndledsmanchet.
  • Den ubelagte, sømløse nylonforing reducerer irritations- og allergirisici, mens den bibeholder fingerfærdighed og taktilitet.
Tekniske data
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Hånd Ambidekstrøs
Brug af laboratorium/renrum Ja
Latex fri Ja
Materiale Nylon
Produkttype Handske
Størrelse 6
Sterilitet Ikke steril
Stil Sømløs strik
FDA 510 (k) Nej
Til brug med (applikation) Mekanik og teknik, Reparationer og vedligeholdelse af biler, Integrerede kredsløb, Indviklet håndtering af dele, Mikroelektronik, Halvledere, Renrum, Kvalitetskontrol
Handske manchet stil Elastisk
Serie Til generelle formål