Få mere at vide
SHOWA™ Hvide universalhandsker, model B0610
Artikelnummer. 17897381
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17897381 6
17807391 7
17817391 8
17827391 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17897381 Leverandør SHOWA™ Leverandørnr. BO61006S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00 DKK
    172.78 DKK / 10 par
    Spare 31.22 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Denne lette, elastiske universalhandske med lavt fnug er modstandsdygtig over for deformation, så den holder formen i længere tid.
  • Designet til optimal bevægelsesfrihed, B0610 har en kort håndledsmanchet.
  • Den ubelagte, sømløse nylonforing reducerer irritations- og allergirisici, mens den bibeholder fingerfærdighed og taktilitet.
Tekniske data
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Hånd Ambidekstrøs
Brug af laboratorium/renrum Ja
Latex fri Ja
Materiale Nylon
Produkttype Handske
Størrelse 6
Sterilitet Ikke steril
Stil Sømløs strik
FDA 510 (k) Nej
Til brug med (applikation) Mekanik og teknik, Reparationer og vedligeholdelse af biler, Integrerede kredsløb, Indviklet håndtering af dele, Mikroelektronik, Halvledere, Renrum, Kvalitetskontrol
Handske manchet stil Elastisk
Serie Til generelle formål