Beskrivelse
- Indholdsvolumenet er indgraveret på håndtaget
- Den flade forkant af den volumetriske ske er ideel til at opsamle medium fra bunden af beholderen eller til at komme ind i hjørnerne af beholderen, hvilket giver mulighed for god tømning af små resterende mængder
- Den flade bund gør det muligt at sætte den volumetriske ske ned uden at spilde indholdet
- Engangsdoseringsskeen er velegnet til brug som prøveske til udtagning af små prøvemængder
- Da den volumetriske plastikske er udviklet til engangsbrug, er der ingen rengøring, og muligheden for krydskontaminering og urenheder er udelukket
- Doseringsskeerne og volumetriske skeer er velegnede til præcis måling til kemiske og farmaceutiske applikationer, kosmetik, dyrefoder og fødevare- og drikkevareindustrien
- Sterile versioner er individuelt pakket
- Med afstrygerkant
- Til engangsbrug
- Renrum fremstillet (renrum klasse 7)
- Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100/Pk. |
| Oversigt | Doseringsskeer med afstrimlingskant for præcis måling |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Farve | Hvid |
| Certificeringer/compliance | Madkontakt, Reach, RoHS |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Ske |
| Til brug med (applikation) | Især inden for fødevare-, dyrefoder- og farmaceutiske industrier |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |